Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant, filetage 15-425, en verre ambré
Tous les produits Fisherbrand ProduitsSpécification
Spécification
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 16,6 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 8,9 ml |
| À utiliser avec (application) | Stockage |
| Type de goulot | À vis |
| Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
| Volume (métrique) résiduel | 800 μl |
| Volume (métrique) de travail | 8 mL |
| Type de base | Fond plat |
| Afficher plus |