Description
- Plage de vide 10-3 mbar
- 100 % exempte d’huile
- Résistants aux produits chimiques
- Aucune pièce d’usure
- Utilisable sur toute la plage de pression allant de la pression atmosphérique au vide ultime
- Pas besoin de pièges à froid dans la majorité des applications
- Gère les charges de vapeur élevées grâce à sa compatibilité exceptionnelle avec les condensats
- Le mode de régénération intégré permet un séchage rapide de la pompe en fin de processus
- Aucun ballast à gaz requis
- Pas d’abrasion, les fuseaux tournent sans contact
- Assure un vide ultra pur ainsi qu’un air d’échappement exempt de contamination
- Pas d’huile usée et pas d’interruptions de flux de travail pour changer d’huile
- Faites des économies de temps de traitement et de coûts d’exploitation
- Permet un fonctionnement continu pour une augmentation significative du débit des échantillons
- Protège le laboratoire et l’environnement
- Le VACUU·PURE 10 est disponible pour les applications avec gaz et vapeurs non corrosifs
Spécification
Spécification
| Vide max. | 5 x 10-3 mbar (à une pression ambiante de 1 013 mbar) |
| Poids à l’expédition (métrique) | 24 200 kg |
| Comprend | Pompe entièrement montée, prête à l’emploi, connexion avec petite bride KF DN 25 (2 bagues et centrage et de serrage incluses), avec manuel. Pour établir un raccord par buse de tuyau, des brides KF adaptées avec buse de tuyau peuvent être commandées. |
| Régime moteur | 12 500 tr/min |
| Certifications/Conformité | CE |
| Alimentation électrique | 100/230 V, 50/60 Hz |
| Dimensions (L x l x H) | 507 x 269 x 413 mm |
| Matériau | Matériaux en contact avec l’eau : PPS, PEEK, FKM, PTFE |
| Modèle | VACUU PURE™ 10 C |
| Niveau sonore | 55 dBA |
| Afficher plus |