Learn More
Heathrow Scientific™ Tube de 2 mL à bouchon vissé avec joint torique
Code produit 16310676 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16310676 Naturel 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16310676 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS10060
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le tube à bouchon vissé de 2 ml avec joint torique en TPE crée une excellente étanchéité pour un stockage à long terme et en toute sécurité.
  • Les tubes en polypropylène transparent permettent de très bien voir les échantillons
  • La base auto-portante à jupe facilite le remplissage et la récupération
  • Emballage en vrac, stériles
  • Zone d’écriture dépolie
  • Autoclavable dans la plage de températures comprise entre -45°C et 121°C
  • Jetable
Spécification
Type de couvercle Joint torique
Couleur de bouchon Naturel
Matériau du bouchon Polypropylène
Description Tube à bouchon vissé de 2 ml
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 2 ml
Couleur Naturel
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 47,1 mm
Nb par paquet 500/boîte
Conditionnement Sachet, boîte
Plage de températures (impériale) -49 °F à +249,8 °F
Plage de températures (métrique) –45°C à +121°C
Volume (métrique) 2,0 ml
Stérilité Non stérile
Graduated Oui
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (impériale) 1,9 in
Fit for Purpose Qualité certifiée
Forme du fond Rond (autostable)
FCR max. 18 000 x g
Graduations 0,5, 1, 1,5 ml
Diamètre (métrique) 13,3 mm
Forme Cylindrique
Type de produit Microtube à centrifuger