Learn More
DWK Life Sciences Flacon à col vissé, carré, ambré, verre sodocalcique, col large, filetage DIN à forme courte
Code produit 11788001 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11788001 1 000 ml 10 pièces
11777991 100 mL 10 pièces
11768001 250 ml 10 pièces
11778001 500 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11788001 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 238265408
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Flacons carrés en verre sodocalcique ambré, col large.
Flacons en verre sodocalcique carrés ambré (type 3), col large et filetage DIN à forme courte.
  • Le verre ambré offre une protection UV
  • Forme carrée pour un emballage efficace
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
À utiliser avec (application) Stockage de matériaux sensibles à la lumière ; transport et expédition de matériaux sensibles à la lumière
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 10/boîte
Filetage (métrique) GL 54
Diamètre (métrique) 97 mm
Autoclavable Non autoclavable