Learn More
Micronova™ Brosses à récurer
Code produit 12755755 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12755755 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12755755 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur BRWH74
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces brosses à récurer de précision à poils raides sont disponibles en deux styles différents pour le nettoyage précis des crevasses, des bourrelets et des recoins de matériel. Fabriquées avec des matériaux approuvés par la FDA.
La brosse à récurer et la brosse à récurer de précision Micronova sont fabriquées avec des matériaux approuvés par la FDA et ne se fissurent pas au fil du temps. Cette brosse à récurer est dotée d’un bloc de plastique en forme de fer de 8 pouces avec une poignée incurvée et confortable qui protège les mains contre les bords en métal. Les poils en polyester rigides en forme de V plat garantissent un contact maximal avec le bac. La brosse à récurer de précision est une brosse en forme de brosse à dents de 7 pouces avec des poils en nylon raides et un manche en plastique.
  • Brosses à récurer de précision
  • Conçues pour les fissures, les bourrelets et les recoins de matériel
  • Brosse à récurer (BRWH-05) : manche incurvé avec poils en polyester raides
  • Brosse à récurer de précision (BRWH-74) : forme de brosse à dents avec poils en nylon raides
  • Base et poils conformes à la FDA
Spécification
Type de produit Brosse de nettoyage détaillé
Bristle Type Raideur moyenne
Color-coded Non
Matériau de la poignée Plastique
Type de poignée Ergonomique
Types de pointes Sans pointe
Stérilité Non stériles
Autoclavable Non autoclavable
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) des poils 0,5 in
Diamètre (métrique) des poils 1,3 cm
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Brosse à récurer pour le nettoyage précis des crevasses, des bourrelets et des recoins de matériel
Longueur (impériale) 7 in
Longueur (métrique) 17,8 cm
Résistant à Produits chimiques
Largeur (impériale) des poils 0,5 po
Largeur (métrique) des poils 1,3 cm