Learn More
BRAND™ Film de scellage Seal-R-film™
Code produit 16425314 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
38 m
75 m
Largeur (métrique):
50 mm
100 mm
500 mm
Conditionnement:
15m
38m
75m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
16425314 38 m 100 mm 38m
16435314 75 m 50 mm 75m
16445314 75 m 100 mm 75m
16455314 15 m 500 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16425314 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 701620
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Plus de déversement, d’évaporation et de contamination ! Le film de scellage Seal-R-film™ scelle les béchers, les flacons et autres récipients. Il s’adapte à toutes les formes, même irrégulières.
  • Le film de scellage peut être étiré pour que sa longueur d’origine soit triplée
  • Le Seal-R-film™ s’adapte toujours, même à des formes irrégulières
  • À des fins de traçabilité, chaque rouleau est doté d’une identification de lot
  • À l’aide du couteau BRAND dédié aux films de scellage, vous pouvez couper les rouleaux de 50 et 100 mm de largeur de manière efficace et économique et les stocker proprement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Film
Largeur (métrique) 100 mm
Longueur (métrique) 38 m
Matériau Cire minérale, polyoléfine
À utiliser avec (équipement) Béchers, flacons et autres récipients