Learn More
Slice™ Lames de coupe-joint
Code produit 16443629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16443629 Blanc 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16443629 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10536
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La lame de sécurité à pointe arrondie avec bord Finger-Friendly™ est sans danger
  • Type de lame : pointe arrondie
  • Plus sûre que les lames traditionnelles
  • Finger-friendly™ coupe les bords efficacement
  • Dure jusqu’à 11,2 fois plus longtemps que les lames en métal
  • Moins de changements de lame = moins de blessures
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Sans étincelles, non conductrices, non magnétiques
  • Chimiquement inerte, ne rouille jamais
  • Exempt d’huile et de lubrifiant
  • Ne nécessite pas d’être mise au rebut dans une boîte de déchets tranchants
  • 100% recyclable
  • Poignées compatibles : 10596, 10597, 10548, 10580, 10589, 10568
  • Compatible avec les coupe-joints Slice, les manches d’artisanat, le scalpel et le couteau de précision
  • Coupe sans exercer de pression sur les matériaux environnants
  • 4 lames par paquet
Spécification
À utiliser avec (équipement) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Longueur (impériale) 1,22 in
Longueur (métrique) 31 mm
Matériau Oxyde de zirconium
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Coupe sécurisée
Comprend 4 pièces par boîte
Nb par paquet 4 boîtes
Poids (impériale) 0,03 oz.
Poids (métrique) 0,85 g
Largeur (impériale) 0,24 in
Largeur (métrique) 6 mm
Type de produit Pointe arrondie