Learn More
Fisher Science Education™ Tube de dialyse cellulaire continu
Code produit 17780245 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
20,4 mm
Longueur (métrique):
3 m
Conditionnement:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
17780245 20,4 mm 3 m 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17780245
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tube de dialyse fiable et flexible avec 12 000 MWCO pour la sélection des macromolécules dans les laboratoires de biochimie, de biologie et de pharmacie.
  • Matériau : cellulose combinée
  • Score de poids moléculaire (MWCO) : fidélisation des molécules≥ 12 000
  • Da Application : idéalement pour les paramètres éducatifs dans les études de chimie analytique, de biologie et pharmaceutiques
  • Perméabilité : perméabilité élevée à l’eau et composés de faible poids moléculaire
  • Diamètre des pores : env. 4,8 nm
  • Formulation : glycérine, eau et 1 % de souffre
  • Conservation : à conserver dans un récipient étanche à l’air ; réhumidifier si séché
  • Diamètre : 45 mm (1,13 po)
  • Longueur : 30 m (100 ft)
  • Quantité : vendue individuellement (chaque échantillon)
  • Usage pédagogique uniquement : Aucun certificat d’analyse (CdA) fourni
Ce produit est destiné à un usage éducatif – aucun certificat d'autorisation n'est disponible.
Spécification
Type de produit Tubulure pour dialyse
Matériau Cellulose sans couture
Diamètre (métrique) 20,4 mm
Diamètre (impériale) 0,8 in
Longueur (impériale) 10 ft.
Longueur (métrique) 3 m
Formule Glycérine, eau et 1 % de soufre
Quantité Pièce
À utiliser avec (application) Utile en chimie analytique, en biologie et dans le domaine pharmaceutique