Learn More
Marienfeld Superior™ Chambre de comptage Sedgewick Rafter
Code produit 10159822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
1mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) Conditionnement
10159822 1mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10159822 Fournisseur Marienfeld Superior™ Code fournisseur 0611300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1225.49€
    537.09€ / 1 pièces
    Économisez 688.40€
    56% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les chambres de numération Sedgewick Rafter sont conçues pour la numération de particules et de microorganismes dans l’eau ou d’autres liquides transparents.
  • La cellule de 50 x 20 x 1 mm est quadrillée selon une grille de 1 mm subdivisant 1 mL en 1000.μl
  • Fournie avec un couvercle en verre d’environ 60 x 30 x 1 mm
  • Disponible en verre de précision et en simple plastique
Spécification
Type de produit Chambre de comptage
Description Type de précision avec du chrome déposé pour une utilisation en contraste de phase avec les bords moulés et chanfreinés
Matériau Verre
Modèle Sedgewick Rafter
Profondeur (métrique) 1mm
À utiliser avec (application) Destinées à la numération des particules et des microorganismes dans l’eau ou d’autres liquides transparents
Comprend Cellule de 50 x 20 x 1 mm dans une grille de 1 mm