Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet pelable auto-scellant pour stérilisation, en papier/film médical, avec indicateur de vapeur
Code produit 17991342 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 14 po
12 x 18 po
3,5 x 5,5 po
3,5 x 9 po
5,5 x 10,5 po
7,5 x 13 po
8 x 16 po
Capacité (impériale):
12,6 oz
23,6 oz
43,3 oz
43,6 oz
73 oz
96 oz
105 oz.
162 oz.
Description du film:
Bleu
Transparent
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Capacité (impériale) Description du film Conditionnement
17991342 12 x 18 po 162 oz. Transparent 500 pièces
17971332 3,5 x 5,5 po 12,6 oz Transparent 1000 pièces
17961332 3,5 x 9 po 23,6 oz Transparent 1000 pièces
17991332 5,5 x 10,5 po 43,6 oz Transparent 500 pièces
17981332 7,5 x 13 po 73 oz Transparent 500 pièces
17901342 8 x 16 po 96 oz Transparent 500 pièces
17921342 10 x 14 po 105 oz. Transparent 500 pièces
17911342 3,5 x 5,5 po 12,6 oz Bleu 1000 pièces
17951342 3,5 x 9 po 23,6 oz Bleu 1000 pièces
17941342 5,5 x 10,5 po 43,3 oz Bleu 500 pièces
17931342 7,5 x 13 po 73 oz Bleu 500 pièces
17971342 8 x 16 po 96 oz Bleu 500 pièces
17961342 10 x 14 po 105 oz. Bleu 500 pièces
17981342 12 x 18 po 162 oz. Bleu 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 17991342 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur PPSS12X18CF
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les sachets de stérilisation à la vapeur auto-scellants sont conçus pour les cycles d'autoclave.
  • S'ouvre facilement
  • Joints d'étanchéité d'usine à triple soudure
  • Système de fermeture auto-scellante pratique et rapide
  • Papier de qualité médicale résistant, indéchirable et solide
  • De bonnes propriétés de barrière empêchent la pénétration microbienne
  • S'ouvre facilement
  • Emballé individuellement dans des sachets en polyéthylène scellés et étiquetés avec le numéro de lot de fabrication
  • Date de fabrication sur l'étiquette pour une traçabilité complète
Spécification
Poids de base 60 gsm
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité CoC
Type de bouchon Auto-adhésif
Couleur Transparent, blanc
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Partes farmacéuticas
Matériau Grade médical Kraft Papier (blanchi)
Stérilité Non stérile
Description du film Transparent
Nbre par carton 500/Cs.
Plage de températures (métrique) 121°C à 135°C
Épaisseur (impériale) 60 gsm
Dimensions (L x l) 12 x 18 po
Longueur (impériale) 12 in
Largeur (impériale) 18 in
Type de produit Bolsa de esterilización autosellante
Capacité (impériale) 162 oz.
Capacité (métrique) 4.8 L
Longueur (métrique) 30.5 cm
Largeur (métrique) 46 cm
Épaisseur (métrique) 47 à 57 μm