Learn More
Globe Scientific Tubes de transport stériles autoportants avec bouchon à vis attaché
Code produit 31922735 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
10 mL
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31922735 10 mL 500 pièces
31922855 5 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31922735 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 6102S
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour le stockage et le transport sécurisés de matériaux biologiques.
  • Les tubes sont fabriqués en polypropylène
  • Avec graduations moulées
  • Autoportant avec fond conique
  • Les tubes transparents permettent une vision dégagée des échantillons
  • Étanches à l’éclatement et peuvent être exposées à des températures glaciales
  • Les bouchons à vis en polyéthylène résistants aux fuites peuvent être retirés ou scellés en un seul tour
Spécification
Couleur de bouchon Blanc
Autoclavable Autoclavable (flacon uniquement)
Capacité (métrique) 10 mL
Forme du fond Conical (Self-standing)
Matériau Polypropylène
Graduations 1 à 10 ml
Comprend Bouchon à vis blanc
Modèle Tube de transport autonome
Stérilité Stérile
Jetable Usage unique
Graduated Oui
Matériau du bouchon Polyéthylène
Hauteur (métrique) 92 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Transport Tube
Pastille de marquage Alvéolé