Learn More
Fisherbrand™ Dispositifs de transfert semi-humide
Code produit 12367297 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
0.25 à 10 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (métrique) Conditionnement
12367297 0.25 à 10 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12367297
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1525.00€
    1023.41€ / 1 pièces
    Économisez 501.59€
    32% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les buvards semi-secs offrent des temps de transfert rapides pour l'ADN, l'ARN et les protéines. – Généralement de 15 à 30 minutes. Il peut être utilisé pour tous types de buvardage : Western, Southern et Northern grâce à un tampon simple et des procédures de configuration.
  • Transferts économiques grâce aux très faibles volumes de tampon
  • Couvercle à vis
  • Transfert de gels d’épaisseur 0,25 à 10 mm
  • Dispersion uniforme de la chaleur
  • Électrodes longue durée de vie (avec anode revêtue de platine et cathode en acier inoxydable)
Spécification
Description Volume du tampon : 20 ml
Type Dispositif de transfert semi-humide - maxi
Dimensions du gel 200 x 200 mm
Taille de l’échantillon 1 papier buvard (160 x 175 mm)
Épaisseur (métrique) 0.25 à 10 mm
Longueur (impériale) 10.2 in
Longueur (métrique) 26 cm
Largeur (impériale) 10.2 in
Largeur (métrique) 26 cm
Hauteur (impériale) 2,7 in
Hauteur (métrique) 7 cm