Learn More
ratiolab™ Q-VETTES semi-micro, 1,6 ml, PS
Beschreibung
- Polystyrène transparent (PS)
- Plage de longueurs d’onde de 340 à 900 nm
- Très faible variation du coefficient d’extinction
- Excellente portée de transmission optique
- Triées par cavité
- Longueur du trajet optique : 10 mm
- Dimensions extérieures : 12,5 x 12,5 x 45mm
- Fournies dans des racks en PS pratiques : 100 cuves identiques dans une boîte en PS avec couvercle refermable
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Cuve semi-micro |
| Capacité (métrique) | 1,6 mL |
| Matériau | Polystyrène |
| Longueur (métrique) | 12,5 mm |
| Quantité | 1000 Cuvettes |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| Wavelength Range | De 340 à 900 nm |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Largeur (métrique) | 12,5 mm |
| À utiliser avec (application) | Mesure photométrique |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?