Learn More
R&D Systems™ SEN 177
Description
SEN 177 is a potent glutaminyl cyclase (QPCT) inhibitor (IC50 = 53 nM). SEN 177 reduces aggregation of mutant huntingtin (mHTT) through inhibition of QPCT and reduces Q80 aggregates in vitro. Inhibition of QPCT also reduces aggregate formation in in vivo models of Huntington's disease. SEN 177 potently inhibits QPCT-like protein (IC50 = 13 nM) and disrupts binding of SIRP-α to CD47. The compound increases antibody-dependent cellular phagocytosis and cytotoxicity in cancer cell lines.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 6 '-Fluoro-2-[4-(4-methyl-4 H-1,2,4-triazol-3-yl)-1-piperidinyl]-3,3 '-bipyridine |
| CAS | 2117405-13-5 |
| Quantity | 50 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | Other Transferase Inhibitors |
| Molecular Formula | C18H19FN6 |
| Purity | 0.98 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?