Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoir de séparation
Code produit 15380885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15380885 500 ml 2 pièces
13459966 250 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15380885 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 04004158
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté. L’ampoule à décanter Lenz Laborglasinstrumente™ comprend un dispositif de retenue fileté, un rodage femelle NS et une fermeture en PE avec bouchon en PTFE. Sans échelle.
Entonnoir de séparation en verre borosilicaté.
  • Comprend un dispositif de fixation à vis
  • Prise NS et fermeture en PE avec bouchon en PTFE.
  • Non gradué
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduée Non.
Porosité 4,0mm
Quantité 2
Robinets d’arrêt Polytétrafluoroéthylène
Matériau du bouchon Polyéthylène
Numéro de bouchon 29/32
Type de produit Entonnoir