Learn More
- Home
- Products
- Fournitures de chromatographie
- Septa de chromatographie
- Thermo Scientific™ Septa
Thermo Scientific™ Septa
Code produit 15340431 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Description | Diamètre (métrique) interne | Température (métrique) Max | Quantité | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 15340431 | BTO, 11 mm de diamètre ; Temp. max. 400°C | 11 mm | 400 °C | 50 (boîte blister) | 50 pièces |
| 10641324 | BTO ; 17 mm | 17 mm | 300°C | 50 (cuve en verre) | 50 pièces |
| 10513035 | BTO, 12,7 mm de diamètre ; Temp. max. 400°C | 12,7 mm | 400°C | 50 (cuve en verre) | 50 pièces |
| 10293553 | BTO, 11,5 mm de diamètre ; Temp. max. 400°C | 11,5 mm | 400°C | 50 (cuve en verre) | 50 pièces |
| 11998409 | TR-Green ; diamètre de 17 mm ; temp. max. 350°C | 17 mm | 300°C | 50 (cuve en verre) | 50 pièces |
| 11908419 | TR-Green ; diamètre de 12,7 mm ; temp. max. 350°C | 12,7 mm | 350°C | 50 (cuve en verre) | 50 pièces |
| 11918419 | TR-Green ; diamètre de 11 mm ; temp. max. 350°C | 11 mm | 350°C | 50 (cuve en verre) | 50 pièces |
| 11928419 | TR-Green ; diamètre de 9 mm ; temp. max. 350°C | 9 mm | 350°C | 50 (cuve en verre) | 50 pièces |
| 10384563 | Septa BTO ; 9 mm ; Temp. max. 400°C | 9 mm | 400°C | 50 (cuve en verre) | 50 pièces |
| 15320431 | BTO, 11,5 mm de diamètre ; Temp. max. 400°C | 11,5 mm | 400 °C | 50 (boîte blister) | 50 pièces |
| 15360431 | BTO, 9 mm de diamètre ; Temp. max. 400°C | 9 mm | 400 °C | 50 (boîte blister) | 50 pièces |
| 15300431 | BTO, 12,7 mm de diamètre ; Temp. max. 400°C | 12,7 mm | 400 °C | 48 (boîte blister) | 48 pièces |
| 15294543 | TR-Bleu | 17 mm | 200°C à 250°C | 50 (cuve en verre) | 1 pièce |
| 15274543 | TR-Bleu | 11,5 mm | 200°C à 250°C | 50 (cuve en verre) | 1 pièce |
| 15264543 | TR-Bleu | 11 mm | 200°C à 250°C | 50 (cuve en verre) | 1 pièce |
| 15254543 | TR-Bleu | 9 mm | 200°C à 250°C | 50 (cuve en verre) | 1 pièce |
| 15380431 | TR-Green ; diamètre de 17 mm ; temp. max. 350°C | 17 mm | 300 °C | 48 (boîte blister) | 48 pièces |
| 15320441 | TR-Green ; diamètre de 11 mm ; temp. max. 350°C | 11 mm | 350 °C | 50 (boîte blister) | 50 pièces |
| 15244543 | Marathon ; 17 mm de diamètre ; temp. max. 350°C | 17 mm | 300°C | 50 (cuve en verre) | 1 pièce |
| 15360441 | Marathon ; 17 mm de diamètre ; temp. max. 350°C | 17 mm | 300 °C | 48 (boîte blister) | 48 pièces |
| 15380441 | Marathon ; Diamètre de 11,5 mm ; Temp. max. de 350°C | 11,5 mm | 350 °C | 50 (boîte blister) | 50 pièces |
| 15300451 | Marathon ; 11 mm de diamètre ; temp. max. 350°C | 11 mm | 350 °C | 50 (boîte blister) | 50 pièces |
| 15320451 | Marathon | 9 mm | 350°C | 50 (boîte blister) | 50 pièces |
| 15340441 | TR-Green | 9 mm | 350°C | 50 (boîte blister) | 50 pièces |
Utilisez le code promo 27993
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27993" pour bénéficier de cette offre.
Description
Garantissez des performances optimales pour votre instrument GC avec des septa Thermo Scientific™ BTO et TR-Green optimisés pour l’écoulement et la température. En silicone à bleeding faible, ces septa ont d’excellentes propriétés mécaniques, constituent la solution idéale pour les applications GC-MS exigeantes, et peuvent être utilisés en toute sécurité jusqu’à 400 °C.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Septum à faible carottage |
| Description | BTO, 11 mm de diamètre ; Temp. max. 400°C |
| Température (métrique) Max | 400 °C |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments GC Trace et Focus |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (métrique) interne | 11 mm |
| Quantité | 50 (boîte blister) |