Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis 10-425
Code produit 11350850 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu, Blanc
Rouge, blanc
Rouge-orange, Transparente
Matériau:
Caoutchouc naturel, TEF
PTFE vierge
PTFE, Silicone
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau Conditionnement
11350850 Rouge, blanc PTFE, Silicone 1000 pièces
11834820 Rouge, blanc PTFE, Silicone 1000 pièces
11824820 Rouge-orange, Transparente Caoutchouc naturel, TEF 1000 pièces
10422614 Blanc PTFE vierge -
11844820 Bleu, Blanc PTFE, Silicone 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11350850
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
  • Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Septa
Couleur Rouge, blanc
Diamètre (métrique) externe 9,4 mm
Matériau PTFE, Silicone
Quantité 1000
Épaisseur (métrique) 1,3 mm