Spécification
| Description | Septa |
| Couleur | Transparent, Transparente |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Matériau | Natural Rubber, TEF |
| Quantité | 1000 |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |