Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchons à vis 13-425
Code produit 11894950 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu transparent, Blanc
Bleu, Blanc
Crème, Rouge
Gris, Rouge
Rouge, Blanc
Rouge-orange, Transparente
Transparent, Transparente
blanc
Matériau:
Butyle, PTFE
Caoutchouc naturel, TEF
PTFE vierge
PTFE, Silicone
TEF
Épaisseur (métrique):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau Épaisseur (métrique) Conditionnement
11894950 Bleu transparent, Blanc PTFE, Silicone 1,3 mm 1000 pièces
11834950 Transparent, Transparente TEF 1 mm 1000 pièces
11757597 Gris, Rouge Butyle, PTFE 1,3 mm 1000 pièces
11814950 Rouge-orange, Transparente Caoutchouc naturel, TEF 1,3 mm 1000 pièces
11824950 Bleu, Blanc PTFE, Silicone 1,5 mm -
11894940 Crème, Rouge PTFE, Silicone 1,5 mm 1000 pièces
11804950 blanc PTFE vierge 0,25 mm 1000 pièces
11844950 Rouge, Blanc PTFE, Silicone 1 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11894950
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
  • Septa de 12 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Septa
Couleur Bleu transparent, Blanc
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau PTFE, Silicone
Quantité 1000
Épaisseur (métrique) 1,3 mm