Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis de 13 mm
Code produit 11814960 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu, Gris
Gris, Rouge
Transparent, Transparente
Matériau:
Butyle, PTFE
TEF
Épaisseur (métrique):
1,3 mm
1,6 mm
2 mm
2 mm
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau Épaisseur (métrique) Conditionnement
11814960 Bleu, Gris Butyle, PTFE 2 mm 1000 pièces
11824960 Transparent, Transparente TEF 1,3 mm 1000 pièces
11834960 Gris, Rouge Butyle, PTFE 1,6 mm 1000 pièces
11844960 Gris, Rouge Butyle, PTFE 2 mm 1000 pièces
11854960 Gris, Rouge Butyle, PTFE 1,3 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11814960
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Laminé d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le matériau de support.
  • 13 mm
  • Les matériaux du support ont des propriétés physiques et chimiques différentes ainsi qu’une résistance à la température, réinsertion, propreté, dureté et épaisseur différentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Description Septa
Couleur Bleu, Gris
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Matériau Butyle, PTFE
Quantité 1000
Épaisseur (métrique) 2 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.