Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchons à vis en PP de 18 mm
Code produit 11917061 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu transparent, Blanc
Gris, Rouge
Rouge, blanc
Transparent, Transparente
Matériau:
Butyle, PTFE
Natural Rubber, TEF
PTFE, Silicone
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
2 mm
Conditionnement:
1000 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau Épaisseur (métrique) Conditionnement
11917061 Gris, Rouge Butyle, PTFE 1,6 mm 1000 pièces
11844990 Transparent, Transparente Natural Rubber, TEF 1,3 mm 1000 pièces
11874990 Gris, Rouge Butyle, PTFE 2 mm -
11884990 Gris, Rouge Butyle, PTFE 1,3 mm 1000 pièces
11767607 Rouge, blanc PTFE, Silicone 1,3 mm 1000 pièces
11854990 Bleu transparent, Blanc PTFE, Silicone 1,7 mm 1000 pièces
11777607 Rouge, blanc PTFE, Silicone 1 mm 1000 pièces
15592330 Rouge, blanc PTFE, Silicone 1,5 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11917061
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
  • Septa de 16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Septa
Couleur Gris, Rouge
Diamètre (métrique) externe 16 mm
Matériau Butyle, PTFE
Quantité 1000
Épaisseur (métrique) 1,6 mm