Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchons en PE de 22 mm
Code produit 11865010 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu transparent, blanc
Gris, Rouge
Transparent, Transparente
Matériau:
Butyle, PTFE
PTFE, Silicone
TEF
Conditionnement:
1000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau Conditionnement
11865010 Bleu transparent, blanc PTFE, Silicone 1000 pièces
11875010 Gris, Rouge Butyle, PTFE 1000 pièces
11855010 Transparent, Transparente TEF 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11865010
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
  • Septa de 19 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Septa
Couleur Bleu transparent, blanc
Diamètre (métrique) externe 19 mm
Matériau PTFE, Silicone
Quantité 1000
Épaisseur (métrique) 1,3 mm