Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis 24-400
Code produit 16328387 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Argent, Blanc
Bleu, blanc
Gris, Rouge
Rouge, Blanc
Transparent, Transparente
Matériau:
Aluminium, Silicone
Butyle, PTFE
Natural Rubber, TEF
PTFE, Silicone
Épaisseur (métrique):
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
2,5 mm
3 mm
Conditionnement:
1000 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau Épaisseur (métrique) Conditionnement
16328387 Argent, Blanc Aluminium, Silicone 3 mm 1000 pièces
11835070 Gris, Rouge Butyle, PTFE 1,6 mm 1000 pièces
11845070 Gris, Rouge Butyle, PTFE 2,5 mm 1000 pièces
11815070 Bleu, blanc PTFE, Silicone 1,5 mm 1000 pièces
11825070 Transparent, Transparente Natural Rubber, TEF 1,3 mm 1000 pièces
12635887 Rouge, Blanc PTFE, Silicone 1,3 mm 1000 pièces
15397827 Bleu, blanc PTFE, Silicone 1,5 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 16328387
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
  • Septa de 22 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Septa
Couleur Argent, Blanc
Diamètre (métrique) externe 22 mm
Matériau Aluminium, Silicone
Quantité 1000
Épaisseur (métrique) 3 mm