Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis 8-425
Code produit 11868961 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Beige, Rouge-orange
Blanc
Bleu foncé, Blanc
Bleu transparent, Blanc
Bleu, Blanc
Crème, Rouge
Gris, Rouge
Noir
Rouge
Rouge, blanc
Rouge-orange, Transparente
Matériau:
Butyle, PTFE
Caoutchouc naturel, TEF
PTFE
PTFE vierge
PTFE, Rubber
PTFE, Silicone
Viton 1A
Épaisseur (métrique):
0,25 mm
0,9 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau Épaisseur (métrique) Conditionnement
11868961 Gris, Rouge Butyle, PTFE 1,3 mm 1000 pièces
11787557 Rouge-orange, Transparente Caoutchouc naturel, TEF 1,3 mm 1000 pièces
11841653 Bleu, Blanc PTFE, Silicone 0,9 mm 1000 pièces
11872663 Rouge, blanc PTFE, Silicone 1,3 mm 1000 pièces
11850772 Bleu transparent, Blanc PTFE, Silicone 1,3 mm 1000 pièces
11821663 Blanc PTFE vierge 0,25 mm 1000 pièces
11828961 Rouge, blanc PTFE, Silicone 1 mm 1000 pièces
11830772 Crème, Rouge PTFE, Silicone 1,5 mm 1000 pièces
12950841 Beige, Rouge-orange PTFE 1 mm 100 pièces
16160961 Beige, Rouge-orange PTFE 1 mm 1000 pièces
11858961 Noir Viton 1A 1 mm -
11838961 Noir Viton 1A 1,5 mm 1000 pièces
11840772 Bleu foncé, Blanc PTFE, Silicone 1,3 mm 1000 pièces
10258004 Rouge PTFE, Rubber 1 mm 1000 pièces
11848961 Rouge-orange, Transparente Caoutchouc naturel, TEF 1 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 missing translation for 'options'
Product Code. 11868961
En stock
Add to basket
Add to basket
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
  • Septa de 8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Septa
Couleur Gris, Rouge
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Matériau Butyle, PTFE
Quantité 1000
Épaisseur (métrique) 1,3 mm