Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis 8-425
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Beige, Rouge-orange
Blanc
Blanc crème, Rouge
Bleu foncé, Blanc
Bleu transparent, Blanc
Bleu, Blanc
Gris, Rouge
Noir
Rouge, Red
Rouge, blanc
Transparent
Matériau:
Caoutchouc, Rubber
PTFE
PTFE vierge
PTFE, Silicone
TEF
Viton 1A
Épaisseur (métrique):
0,25 mm
0,9 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Description | Septa |
| Couleur | Beige, Rouge-orange |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Matériau | PTFE |
| Quantité | 1000 |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |