Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à filetage court de 9 mm
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Description | Septa |
| Couleur | Rouge |
| Diamètre (métrique) externe | 9 mm |
| Matériau | PTFE, Caoutchouc |
| Pré-fendu | No |
| Quantité | 1000 |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |