Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à filetage court de 9 mm
Code produit 11884820 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PTFE vierge
PTFE, Caoutchouc
PTFE, Silicone
PTFE, Silicone, PTFE
TEF
Couleur:
Blanc
Bleu, Blanc
Rouge
Rouge, Blanc, Red
Rouge, blanc
Transparent, Transparente
Diamètre (métrique) externe:
9 mm
9,3 mm
Conditionnement:
1000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Couleur Diamètre (métrique) externe Conditionnement
11884820 PTFE, Silicone Bleu, Blanc 9 mm 1000 pièces
11814820 PTFE vierge Blanc 9,3 mm 1000 pièces
11854820 TEF Transparent, Transparente 9 mm 1000 pièces
11874820 PTFE, Caoutchouc Rouge 9 mm -
10621981 PTFE, Silicone Rouge, blanc 9 mm 1000 pièces
11864820 PTFE, Silicone, PTFE Rouge, Blanc, Red 9 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11884820
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
  • Septa de 9mm
•PTFE vierge• 53° rivage D• Épaisseur de 0,2 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Septa
Couleur Bleu, Blanc
Diamètre (métrique) externe 9 mm
Matériau PTFE, Silicone
Pré-fendu Oui
Quantité 1000
Épaisseur (métrique) 1 mm