Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à filetage de précision universel magnétique
Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Spécification
Spécification
| Description | Septa |
| Couleur | Bleu, Blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 17 mm |
| Matériau | PTFE, Silicone |
| Quantité | 1000 |
| Épaisseur (métrique) | 1,5 mm |