Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à filetage de précision universel magnétique
Code produit 11805000 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris, Rouge
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11805000 Gris, Rouge 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11805000
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
  • Septa de 17 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Septa
Couleur Gris, Rouge
Diamètre (métrique) externe 17 mm
Matériau PTFE
Quantité 1000
Épaisseur (métrique) 1,6 mm
À utiliser avec (équipement) Bouchon à filetage de précision universel magnétique
Type de produit Septa