Learn More
Kautex™ Bidon industriel en PEHD série 353
Code produit 10781042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10781042 25 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10781042 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000086794
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.00€
    8.91€ / 1 pièces
    Économisez 2.09€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le jerrican industriel en PEHD série 353 peut être utilisé à presque toutes les fins. Les applications comprennent le stockage, l'emballage et le transport.
  • En PEHD.
  • Pour les tailles de fermeture DIN 55/51
  • Homologation ONU pour : jerricans de 2,5 à 5 L et de 10 à 30 L
  • Peut être utilisé pour presque n’importe quelle application
  • Les applications incluent le stockage, le conditionnement et le transport
  • Disponible en couleur bleue ou naturelle
  • Une gamme complète d’accessoires de fermeture facilite l’utilisation polyvalente
Remarque : le bouchon est vendu séparément ; voir Kautex Fermetures à vis (10689931).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 6,6 gal
Capacité (métrique) 25 l
Certifications/Conformité UN 3H1/X1.9/250
Type de bouchon Bouchon à vis
Couleur Bleu
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,9 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 48,5mm
Dimensions (L x l) 290 x 246 mm
À utiliser avec (application) Stockage, emballage, transport
Hauteur (impériale) 17,7 in
Hauteur (métrique) 450 mm
Comprend Jerry ne peut que
Longueur (impériale) 11,4 in
Longueur (métrique) 290 mm
Matériau PE-HD
Nb par paquet 6/boîte
Type de produit Jerrican
Forme Rectangulaires
Poids (métrique) 1.100 kg
Largeur (impériale) 9,7 in
Largeur (métrique) 246 mm