Learn More
R&D Systems™ Serotonin hydrochloride
Product Code. 30001419
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Unit Size:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30001419 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30001419 Supplier R&D Systems™ Supplier No. 3547/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.65€
    134.40€ / 50mg
    Économisez 15.25€
    10% de réduction
 Restricted Item
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous 5-HT receptor agonist
Endogenous agonist at 5-HT receptors and endogenous substrate for 5-HT transporters. Neurotransmitter that has roles in regulation of mood, emesis, sexuality, sleep and appetite in vivo. Caged serotonin is also available (Cat.No. 3991).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 153-98-0
Quantity 50 mg
Product Line Tocris
Molecular Formula C10H13ClN2O
Formula Weight 212.68
Purity >99%
Molecular Weight (g/mol) 212.677
Chemical Name or Material Serotonin hydrochloride
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.