Learn More
Kartell™ Pilons dentelés
Code produit 10637691
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2mL
5 mL
15mL
30mL
50 ml
Hauteur (métrique):
230 mm
235 mm
270 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
10637691 30mL 270 mm 1 pièce
10687301 2mL 230 mm 1 pièce
10442701 15mL 270 mm 1 pièce
10732571 50 ml 270 mm 1 pièce
10547862 5 mL 235 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10637691 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0633000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.00€
    54.77€ / 1 pièces
    Économisez 7.23€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Dispersez l’homogénat dans un mortier plus efficacement avec un pilon dentelé. Les pilons dentelés Kartell™ sont parfaits pour les matériaux difficiles tels que les tumeurs et les tissus.
  • Arbre en acier inox et tête en PTFE
  • À utiliser avec un mortier borosilicaté pour le broyage des échantillons
  • Idéal pour les matériaux difficiles tels que les tumeurs
Spécification
Diamètre (métrique) externe Arbre de 6,5 mm
Type de produit Pilon dentelé
Matériau PTFE (tête), acier inox (arbre)
À utiliser avec (équipement) Broyeur pour tissus
Hauteur (métrique) 270 mm
Capacité (métrique) 30mL