Learn More
Fisherbrand™ Tête de piston dentelée pour broyeur pour tissus en PTFE
Code produit 10426871 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
50 ml
Longueur (métrique):
230mm
235mm
270mm
270 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
10426871 30 ml 270 mm 1 pièce
10269751 2 ml 230mm -
10055961 5 ml 235mm -
10301692 10 ml 270 mm 1 pièce
10127851 15 ml 270 mm 1 pièce
10381732 50 ml 270mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10426871
Expédition estimée: 06-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec un récipient en verre pour homogénéiser la matière tissulaire. Le piston dentelé pour broyeur pour tissus en PTFE est fabriqué en PTFE pur.
Arbre en acier inox avec tête de piston en PTFE
  • Ultra pur, aucune contamination
  • Espace de broyage standard de 0,15 à 0,25 mm
  • Les volumes indiqués sont les volumes utiles une fois le piston en place
Spécification
Quantité 1 de chaque
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité (métrique) 30 ml
Matériau Arbre en acier inox avec tête de piston en PTFE
Type de produit Broyeur de tissus Homogénéisateur
À utiliser avec (application) Réduction de la granulométrie
À utiliser avec (équipement) Broyeur / homogénéiseur de tissus, récipient en verre
Longueur (métrique) 270 mm