Learn More
Trajan™ Vannes de rechange pour seringues Luer-Lock
Description
- Vanne à poussée-traction avec embout Luer-Lock pour s’adapter aux seringues à aiguille amovible 25 μl à 2,5 ml
- Vanne à bouton-poussoir avec embout Luer-Lock. Convient aux seringues de 5 ml à 2 L avec aiguille amovible Luer-Lock ou aiguille amovible
- Vanne Luer-Lock pour toutes les seringues Luer-Lock et à embout Luer ou autres dispositifs Luer. Idéales lorsque le remplacement rapide des aiguilles est nécessaire
Specifications
Specifications
| Description | Luer-Lock et embout Luer |
| Type de produit | Vanne de rechange |
| Volume (métrique) | 25 μl à 2,5 ml |
| Gamme de produits | Trajan |
| À utiliser avec (équipement) | Seringue (50 μl à 2 L) |
| Type de connexion | Luer Lock, embout Luer |