Learn More
Cole-Parmer™ Agitateurs orbitaux série SH-200
Code produit 17791278 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale) de la plateforme:
8,5 po
13 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) de la plateforme Conditionnement
17791278 13 in 1 pièce
17741288 8,5 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17791278 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 5190100
Rendez le laboratoire plus sûr et plus efficace
Utilisez le code promo 28026
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Maintenir une vitesse de secousse constante, même sur de longues périodes.
  • Mouvement de vibration orbitale fluide avec une orbite de 16 mm
  • Le minuteur intégré et l’affichage LED numérique de la vitesse fournissent des résultats reproductibles
  • Peut être utilisé dans les incubateurs
Ces agitateurs orbitaux offrent un mouvement circulaire régulier et uniforme avec une orbite de 16 mm, idéal pour les échantillons de grande taille et les plaques multipuits. Réglez et visualisez facilement la vitesse et la minuterie sur l'écran LED. Régler la vitesse de 30 à 300 tr/min. Le microprocesseur maintient une précision de vitesse constante même sur de longues distances. La minuterie intégrée peut être réglée de 1 à 999 minutes. Lorsque la minuterie atteint zéro, le shaker s'arrête automatiquement et émet un signal sonore. Les shakers durables sont conçus pour une utilisation continue. Utilisation dans les incubateurs et les chambres environnementales ou froides jusqu'à 104 °F (40 °C).
Spécification
Orbite 16 mm
Capacité de charge (métrique) 10 kg
Vitesse de rotation 30 à 300 tr/min
Tension 230 VCA
Capacité de charge (impériale) 22 lb.
Fréquence 50 Hz
Profondeur (impériale) 17,716 in
Profondeur (métrique) 45 cm
Hauteur (impériale) 10,82 in
Hauteur (métrique) 27.5 cm
Longueur (impériale) de la plateforme 13 in
Longueur (métrique) de la plateforme 33.5 cm
Largeur (impériale) 15,35 in
Largeur (impériale) de la plateforme 13 in
Largeur (métrique) 39 cm
Largeur (métrique) de la plateforme 33.5 cm
Description Grand agitateur orbital
Affichage LED
Comprend Système de support pour flacons et bouteilles et cordon d'alimentation.
Conditions d’utilisation 4 °C à 40 °C (39,2 °F à 104 °F)
Plage de durée 1 à 999 minutes