Få mere at vide
Beskrivelse
- Le tapis antidérapant et le rebord de la plateforme maintiennent les vaisseaux en place en toute sécurité.
- Le minuteur intégré et l’affichage LED numérique de la vitesse fournissent des résultats reproductibles
- Peut être utilisé dans les incubateurs
Ces hochets à bascule offrent un doux mouvement de balancement à 7° Angle d'inclinaison idéal pour les flacons de culture et les boîtes de Petri. Réglez et visualisez facilement la vitesse et la minuterie sur l'écran LED. Régler la vitesse de 5 à 70 tr/min. Le microprocesseur maintient une précision de vitesse constante même sur de longues distances. Réglez facilement la minuterie numérique de 1 à 999 minutes. Lorsque la minuterie atteint zéro, le shaker s'arrête automatiquement et émet un signal sonore. Les shakers durables sont conçus pour une utilisation continue. Utilisation dans les incubateurs et les chambres environnementales ou froides jusqu'à 104 °F (40 °C).
Tekniske data
Tekniske data
| Angle d’oscillation | 7° |
| Capacité de charge (métrique) | 10 kg |
| Vitesse de rotation | 5 à 70 tr/min |
| Tension | 230 VCA |
| Capacité de charge (impériale) | 22 lb |
| Fréquence | 50 Hz |
| Profondeur (impériale) | 17,716 in |
| Profondeur (métrique) | 45 cm |
| Hauteur (impériale) | 6,5 in |
| Hauteur (métrique) | 16.5 cm |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.