Learn More
Heidolph™ Agitateur Vibramax 100
Code produit 10588751 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Orbite:
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Orbite unitSize
10588751 3 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10588751 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5442120000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2099.55€
    1140.00€ / 1 pièces
    Économisez 959.55€
    45% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur/mélangeur compact et peu encombrant. Le shaker Vibramax 100 a une capacité de charge de 2 kg.
  • L'orbite de vibration de 3 mm donne d'excellents résultats, notamment dans les gros vaisseaux. – permet un mélange lisse ou strié de milieux visqueux et de solides
  • Réglez et ajustez en continu la vitesse variable à l'aide du bouton de commande analogique, de 150 à 1 350 tr/min.
  • L’accessoire en option avec galets tendeurs accepte toute taille de verrerie
  • Une grande sélection d’accessoires est prévue pour l’utilisation de divers récipients et tailles
  • Une minuterie analogique permet un fonctionnement sans surveillance et peut être réglée de 1 à 120 minutes. Lorsque la durée réglée est écoulée, une alarme sonore retentit et l’appareil s’arrête
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 3 mm
Capacité de charge (métrique) 2 kg
Vitesse de rotation 150 à 1 350 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 31 W
Type de produit Agitateur
Capacité de charge (impériale) 4.4 lb.
Certifications/Conformité DIN EN 60529 IP 30
Dimensions (L x l) de la plateforme 220 x 220 mm
Modèle Vibramax 100
Comprend Minuteur, protection contre la surchauffe
Plage de durée 1 à 120 min