Learn More
Buerkle™ Vanne à trois voies
Code produit 10018270 Tous les produits Bürkle Produits
Change view
Click to view available options
Matériau:
PVDF
Polypropylène, polyéthylène
À utiliser avec:
Tuyau de 11 à 13 mm de diamètre
Tuyau de 5 à 7 mm de diamètre
Tuyau de 7 à 9 mm de diamètre
Tuyau de 9 à 11 mm de diamètre
Largeur totale (métrique):
4 mm
6 mm
8 mm
Unit Size:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Matériau À utiliser avec Largeur totale (métrique) Unit Size
10018270 Polypropylène, polyéthylène Tuyau de 5 à 7 mm de diamètre 4 mm 1 pièce
10454671 PVDF Tuyau de 5 à 7 mm de diamètre 4 mm 1 pièce
10232331 PVDF Tuyau de 7 à 9 mm de diamètre 6 mm 1 pièce
10777265 PVDF Tuyau de 11 à 13 mm de diamètre 8 mm 1 pièce
10054564 Polypropylène, polyéthylène Tuyau de 11 à 13 mm de diamètre 8 mm 1 pièce
10602391 Polypropylène, polyéthylène Tuyau de 7 à 9 mm de diamètre 6 mm 1 pièce
10798711 PVDF Tuyau de 9 à 11 mm de diamètre 8 mm 1 pièce
10221711 Polypropylène, polyéthylène Tuyau de 9 à 11 mm de diamètre 8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 10018270 Supplier Buerkle™ Supplier No. 86060060
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Les vannes à trois voies sont utilisées pour le transfert de liquides ou de gaz afin de libérer le flux, le bloquer ou changer sa direction.
Pour le transfert de liquides ou de gaz afin de libérer le flux, le bloquer ou changer sa direction
Vannes à trois voies en PVDF :
  • excellente résistance aux substances chimiques, transparent, adapté aux denrées alimentaires
  • Température de fonctionnement : +0 à +40 °Résistance à la compression max. 1 bar
  • Avec plaque de montage pour une installation facile
Vannes à trois voies en PP/PE :
  • pour usage industriel, rouge/blanc
  • Température de fonctionnement : +5 à +40°C
  • Résistance à la compression max. 1 bar
  • Avec plaque de montage pour une installation facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Red
À utiliser avec (application) Flow Control
À utiliser avec Tuyau de 5 à 7 mm de diamètre
Comprend Plaque de montage
Température max. de fonctionnement (métrique) 40°C
Matériau Polypropylène, polyéthylène
Température min. de fonctionnement (métrique) 5°C
Largeur totale (métrique) 4 mm
Type Vanne à 3 voies
Longueur (métrique) 54 mm