Learn More
Epredia™ Forceps courbe à cartilage Shandon™, courbe, pointe fine, standard, 12,7 cm (5 po)
Code produit 15307805 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
5 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
15307805 5 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15307805 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 1631
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Choisissez le forceps à cartilage Shandon de 12,7 cm (5 in.), à bras courbes et à pointes fines, pour sa qualité et sa précision.
Caractéristiques :
  • Trempé, durci et passivé avec le plus grand soin
  • Poli et nettoyé électroniquement pour une finition de qualité
  • Formes, dimensions et finitions correspondant exactement aux normes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (impériale) 5 in