Learn More
Epredia™ Forceps à cartilage droit Shandon™, droit, standard, 12,7 cm (5 po)
Code produit 15232290 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
5 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
15232290 5 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15232290 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 163
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Choisissez le forceps à cartilage Shandon de 12,7 cm (5 in.), à bras droits et à pointes fines, pour sa qualité et sa précision.
Caractéristiques :
  • Durcies, trempées et passivées
  • Polie et nettoyée électroniquement pour une finition de qualité
  • Les modèles, les dimensions et les finitions répondent à des normes strictes
  • Tous nos instruments sont certifiés exempts de tout défaut de matériau ou de fabrication
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (impériale) 5 in