Learn More
Epredia™ EZ Cytofunnel simple™ avec cartes filtres blanches et bouchons
Tous les produits Epredia ProduitsDescription
Optimisez le rendement cellulaire avec l’EZ Cytofunnel™ Thermo Scientific™ Shandon™ simple avec cartes filtres blanches et bouchons. Une chambre à échantillon jetable avec bouchon et carte filtre blanche préfixée pour une absorption maximale. Ce produit est à usage unique avec toutes les applications de la cytocentrifugeuse Thermo Scientific™ Shandon™ Cytospin™.
- Réduisent le risque d’exposition à des échantillons pathogènes
- Jetables, afin de ne plus perdre de temps lors de la décontamination et du nettoyage
- Réduisent le risque de contamination croisée
- Éliminent la nécessiter d’utiliser des Cytoclips™ métalliques
- Produisent des préparations en couche mince plus économiques qu’avec n’importe quelle autre méthode
- Contiennent des volumes d’échantillons allant jusqu’à 0,5 ml
- Comprennent une zone de dépôt cellulaire de 6 mm de diamètre
Inclut :
- Bouchons de fermeture
- Illustrations faciles à utiliser
Spécification
Spécification
| Couleur | blanc |
| Jetable | Oui |
| Quantité | 200/carton |
| Type | EZ Cytofunnel simple™, avec cartes filtres et bouchons |
| Volume (métrique) | 0,1 à 0,5 mL |