Learn More
Epredia™ Petit filtre à charbon de bois
Code produit 12623106 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
À l’unité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12623106 À l’unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12623106 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 9990610
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces accessoires pour stations de travail Epredia™ Shandon™ Hyperclean™ sur les stations de travail de pathologie Shandon™ Hyperclean.
Accessoires :
  • Filtre à charbon
  • Filtres pour particules fines
  • Filtre de neutralisation du formaldéhyde (permanganate de potassium)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Accessoires pour stations de travail
Description Taille : 29 x 15 x 3,3 cm
À utiliser avec (équipement) Stations de travail de pathologie Shandon Hyperclean, modèles 1, 20, 22, 36, 60
Gamme de produits Hyperclean
Quantité À l’unité