Learn More
Woodsafe™ Conteneurs pour objets tranchants et déchets dangereux avec double couvercle jaune
Description
- Woodsafe™ proposer une solution durable de gestion des déchets cliniques, produite à partir de résidus de l'industrie forestière suédoise
- Réduit de 80 % l'utilisation de plastique issu de ressources fossiles !
- Réduit l'empreinte carbone de plus de 60 %, comme le prouve une analyse du cycle de vie complète.
- Fabriqué à partir de biocomposite 100%
- Le couvercle peut être fermé de manière permanente et sécurisée pour le transport jusqu'à l'élimination finale.
- Mes Labradors verts ACT Étiquette
- Le processus est le même que pour les bacs jaunes et ils peuvent servir au transport des mêmes substances.
- Couleur et odeur naturelles du bois - Aucune migration de substances
- Conforme à la norme UN3291
- Testé conformément à ISO 23907-1:2019
- Système de règlement alternatif des différends approuvé par l'ONU
- Les biocomposites possèdent les mêmes propriétés que les plastiques issus de ressources fossiles et peuvent être utilisés exactement de la même manière.
- REMARQUE : La ficelle entre les couvercles sert à la livraison, retirez-la/cassez-la avant utilisation !
- Arrêtez de brûler du plastique
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 6 l |
| Certifications/Conformité | ES ISO 23907-1:2019. UN3291, Aprobado por ADR |
| Type de bouchon | Clôture temporaire et permanente |
| Couleur de bouchon | Jaune |
| Conception | Arrondi |
| Capacité (impériale) | 1,32 gal. |
| Couleur | Marron, Jaune |
| Dimensions (L x l x H) | 31,5 x 18,6 x 15,5 cm |
| Jetable | Usage unique |
| Quantité | 30 Pk. |
| Show More |
Réduire l’impact sur le changement naturel et ACT Étiquette