Learn More
Fisherbrand™ Conteneur de déchets tranchants avec couvercle d’accès coulissant
Product Code. 15290009 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
18/boîte
Unit Size:
18 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15290009 18/boîte 18 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15290009
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Empêche tout contact direct avec les pièces tranchantes et les piqûres d’aiguille accidentelles. Le conteneur pour pièces tranchantes Fisherbrand™ avec couvercle d’accès coulissant permet une élimination sûre des seringues, aiguilles et autres petit
  • Empilable pour réduire l’espace de stockage avant utilisation
  • Capacité de 1,0 L
  • Couvercle transparent pour afficher le niveau de remplissage
  • Couvercle d’accès coulissant pour fermeture temporaire et finale pour la sécurité
  • Orifice de retrait d’aiguille intégré
  • Compatible avec le plateau de prélèvement sanguin Droplet™
  • Dimensions : 115 x 115 x 192 mm
  • 18/boîte
Specifications
Capacité (métrique) 1 l
Type de bouchon Accès coulissant
Couleur de bouchon Translucide
Capacité (impériale) 33,8 oz.
Couleur Jaune
Dimensions (L x l x H) 115 x 115 x 192 mm
Hauteur (métrique) 192 mm
Longueur (métrique) 115 mm
Quantité 18/boîte
Empilables Oui
Largeur (métrique) 115 mm
Autoclavable Non autoclavable
Comprend Couvercle d’accès coulissant
Matériau Polypropylène
Type de produit Conteneur pour déchets tranchants