Learn More
Conteneur de déchets polyvalent Sharpsguard™ pharmi 5 de 4,68 litres
Code produit 12392439
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4,68 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12392439 4,68 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12392439 Fournisseur Daniels Healthcare Code fournisseur DD205
Quantité Prix
48 28.80€ / 1 pièces
1 31.95€ / 1 pièces
En stock
Ajouter au panier
Récipient pour déchets pharmaceutiques à usage général idéal pour l’élimination de déchets médicinaux dans l’emballage d’origine. Conteneur de déchets polyvalent Sharpsguard™ pharmi 5 de 4,68 litres est livré avec le couvercle assemblé.
  • Structure en PP rigide et épaisseur de paroi
  • Excellente protection contre la pénétration des objets tranchants et les fuites de liquides
  • Lorsque le conteneur est plein jusqu’à la ligne de remplissage, il doit être verrouillé et mis au rebut de manière sûre
  • Tous les conteneurs possèdent une étiquette indiquant clairement la norme britannique applicable, des instructions d’utilisation et une ligne de remplissage visible
Spécification
Capacité (métrique) 4,68 L
Certifications/Conformité BS 7320: 1990, ISO 9002
Type de bouchon Couvercle
Couleur Bleu
Hauteur (métrique) 285 mm
Longueur (métrique) 176 mm
Taille de l’ouverture (métrique) 77 x 45 mm (L x l)
Quantité 2/boîte
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Conçus pour la collecte, le transport et l’élimination sécurisés des déchets médicaux dans leur emballage d’origine, par ex., tablettes ou flacons