Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons cylindriques, 8 mm, verre ambré, bouchon en PE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
1,4 ml
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 8,2 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 1,4 ml |
| Nb par paquet | 100 |
| Hauteur (métrique) | 40 mm |
| Type | 1ère classe hydrolytique |
| Taille du bouchon | 8 |
| Marking Spot | Non |