Learn More
Fisherbrand™ Kit de vials cylindriques, 8 mm, verre transparent, bouchon en PE
Code produit 10145424 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1,1 ml
1.4 ml
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10145424 1.4 ml 100 pièces
10306062 1,1 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10145424
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
  • ND8
  • Verre
  • Transparent
  • Bouchon de type capsule
  • Diaphragme en forme d’étoile
  • Polyéthylène
  • Transparent
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 8.2 mm
Matériau verre
Volume (métrique) 1.4 ml
Nb par paquet 100
Taille du bouchon 8
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 40 mm