Learn More
Fisherbrand™ Kit de vials cylindriques, 8 mm, verre transparent, bouchon en PE
Code produit 10306062 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1,1 ml
1.4 ml
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
10306062 1,1 ml 100 pièces
10145424 1.4 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10306062
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
  • ND8
  • Verre
  • Transparent
  • Bouchon de type capsule
  • Diaphragme en forme d’étoile
  • Polyéthylène
  • Transparent
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 7,8 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 1,1 ml
Nb par paquet 100
Taille du bouchon 8
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 35 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.