Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons cylindriques, de 8 mm, verre transparent, bouchon en PE avec protection d’insert
Code produit 11561374 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Concluant
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
11561374 Concluant 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11561374
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
  • ND8
  • Verre
  • Transparent
  • Bouchon de type capsule
  • Diaphragme en forme d’étoile
  • Polyéthylène
  • Transparent
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 8.2 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 1.4 ml
Nb par paquet 100
Taille du bouchon 8
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 40 mm