Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons cylindriques, verre ambré, bouchon en PE
Code produit 11565914 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
2,3 ml
4 ml
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
11565914 2,3 ml 100 pièces
10455982 4 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11565914
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Recommandé pour une utilisation en HPLC.
  • Les flacons cylindriques et les bouchons correspondants peuvent également être fournis sous forme de KIT 2 en 1
  • Une combinaison flacon / bouchon pratique et économique pour des analyses non critiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Flacon de culture
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 2,3 ml
Taille du bouchon 11
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 31,5 mm